Learn More
MP Biomedicals™ Estreptavidina-FITC
Código de producto. 11459025 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11459025 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 11459025 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 08623411
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    466.00€
    443.10€ / 1 miligramos
    Ahorro 22.90€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Se utiliza para la detección o localización de biomoléculas biotiniladas.
Especificaciones
Concentración 2 a 5 μg/ml
Conjugado FITC (fluoresceína)
Cantidad 1 mg
Contenido y almacenamiento De 0 °C a 5 °C
Formulario Líquido
Para utilizar con (aplicación) Inmunoensayo, utilizado para la detección o localización de biomoléculas biotiniladas