Learn More
Invitrogen™ Streptavidin, (FITC)
Código de producto. 10757843
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10757843 1 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10757843 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor SA1001
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Estreptavidina, (FITC)
  • Clase: RUO
  • Declaración: Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
  • Solución tampón PBS
  • Conservante: 0,1 % de azida sódica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Conjugado FITC (fluoresceína)
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (equipo) Citómetro de flujo
Cantidad 1 mL
Envase Tubo
Contenido y almacenamiento Contiene 1 vial de conjugado de estreptavidina FITC.
Almacenar en refrigerador (entre 2–8 °C).
Excitación/emisión 488/525
Líneas láser del citómetro de flujo 488
Condiciones de envío Hielo húmedo
Formulario Solución
Tampón Tampón PBS
Tipo de producto Conjugado de estreptavidina (Fluorescente)
Etiqueta o tinte FITC (fluoresceína)