Learn More
Invitrogen™ Streptavidin-CY5 (ZyMax Grade)
Código de producto. 10009312
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
10009312 1 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10009312 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 438316
Estreptavidina-CY5 (grado ZyMax)
Aplicaciones: Transferencia Western, ELISA, inmunohistoquímica, ISH
Los reactivos ZyMAX™ ofrecen una sensibilidad del ensayo mejorada, títulos más altos y una mayor flexibilidad en el diseño del ensayo que los reactivos estándares.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1 mg/ml
Conjugado Cy5
Cantidad 1 mL
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2–8° C).
Condiciones de envío Hielo húmedo
Formulario Líquido
Línea de productos Invitrogen
Tipo de producto Conjugado de estreptavidina (fluorescente)