Learn More
Invitrogen™ Streptavidin, (Cy3)
Estreptavidina, (Cy3)
Marca: Invitrogen™ SA1010
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Clase: RUO
- Declaración: Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
- Solución tampón PBS
- Conservante: 0,1 % de azida sódica
Especificaciones
Cy3 | |
Citómetro de flujo | |
Contiene 1 vial de estreptavidina, conjugado Cy3. Almacenar en refrigerador (entre 2–8 °C). |
|
488 | |
Solución | |
Tampón PBS | |
Cy3 |
Fluorescente | |
Tubo | |
488/565 | |
Hielo húmedo | |
Cy™ | |
Conjugado de estreptavidina (Fluorescente) |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.