Learn More
BD Estreptavidina, BV711
Código de producto. 15852649
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
15852649 100 μg cada uno
1 options
Código de producto. 15852649 Proveedor BD N.º de proveedor 563262
100 μg en concentración de 0,1 mg/mL
Especie huésped:
Reactividad de las especies:Ms
Citometría de flujo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 0.1 mg/mL
Cantidad 100 μg
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Para utilizar con (aplicación) Citometría de flujo