Descripción
Información suplementaria
- Ligando: Estreptavidina
- Cuentas básicas: 6% de cuentas reticuladas agarose
- Tamaño de partícula: 45 μm - 165 μm
- Buffer de almacenamiento: 80% PBS, 20% etanol
- Rango de estabilidad de pH: 4-9
- Presión máxima: 0,3 MPa
- Capacidad de unión: >20 nmol de biotina libre/ml
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 25 mL |
| Estado normativo | RUO |