Learn More
Invitrogen™ Streptavidin, (APC)
Descripción
- Clase: RUO
- Declaración: Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
- Solución tampón PBS
- Conservante: 0,1 % de azida sódica
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 1 mg/ml |
| Conjugado | APC |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (equipo) | Citometría de flujo, inmunoensayos, aplicaciones histoquímicas, análisis de blot |
| Cantidad | 0,5 mL |
| Contenido y almacenamiento | Contiene 1 vial de estreptavidina, conjugado APC. Almacenar en refrigerador (entre 2–8 °C). |
| Excitación/emisión | 650/660 |
| Líneas láser del citómetro de flujo | 633 o 635 |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
| Formulario | Solución |
| Mostrar más |