Learn More
Molecular Probes™ Streptavidin, Alexa Fluor™ 790 Conjugate
Código de producto. 12857582
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
12857582 1 mg cada uno
1 options
Código de producto. 12857582
Marca: Molecular Probes™ S11378
Estreptavidina, conjugado Alexa Fluor™ 790
La estreptavidina Alexa Fluor™ 790 se compone de una proteína de unión de biotina (estreptavidina) unida por enlace covalente a una etiqueta fluorescente (tinte Alexa Fluor™). La estreptavidina tiene una muy alta afinidad por la biotina, y un conjugado de estreptavidina suele utilizarse junto con un conjugado de biotina para la detección específica de una serie de proteínas, motivos de proteínas, ácidos nucleicos y otras moléculas (por ejemplo, un anticuerpo primario biotinilado unido a una proteína objetivo se puede detectar con una estreptavidina marcada con fluorescencia). Los conjugados de estreptavidina del tinte Alexa Fluor™ se suministran como un producto liofilizado de 1 mg o en volúmenes de 0,5 ml de una solución de 2 mg/ml.
Características importantes de los conjugados de estreptavidina Alexa Fluor™ 790:
  • El conjugado de estreptavidina Alexa Fluor™ 790 tiene una ex./em. máxima de ∼(782/805).
  • Fluorescencia brillante y fotoestable
  • Alta solubilidad en soluciones acuosas
  • Disponibles en varios colores
  • Ideal para Western blots
    Propiedades de los colorantes Alexa Fluor™
    Los colorantes Alexa Fluor™ son colorantes orgánicos fluorescentes desarrollados para un mejor rendimiento en imágenes y otros protocolos de etiquetado y muestran una mejor fotoestabilidad y brillo y una mejor solubilidad en soluciones acuosas. Estos tintes, disponibles en una amplia gama de colores, son una buena elección para la mayoría de las aplicaciones de adquisición de imágenes.
    Bloqueo de la biotina endógena
    Las biotinas naturales pueden interferir con los sistemas de detección de biotina-estreptavidina. Para los experimentos con células fijadas y permeabilizadas, pruebe nuestro kit de bloqueo de biotina endógena para minimizar esta interferencia.
    Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
    Enlaces relacionados:
    Más información sobre la detección de la avidina-biotina
    Más información sobre los colorantes Alexa Fluor™
    Más información acerca de otros conjugados de estreptavidina marcados
    Lea la sección 7.6 sobre conjugados de estreptavidina y avidina del manual de Molecular Probes
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Conjugado Alexa Fluor 790
    Cantidad 1 mg
    Contenido y almacenamiento Almacenar a ≤-20 °C
    Proteger de la luz
    Desecar
    Condiciones de envío Temperatura ambiente
    Formulario Sólido
    Línea de productos Alexa Fluor
    Tipo de producto Conjugado de estreptavidina (fluorescente)
    Etiqueta o tinte Colorantes Alexa Fluor