Learn More
Invitrogen™ Streptavidin, Alexa Fluor™ 532 conjugate
Código de producto. 10684223
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10684223 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 10684223 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor S11224
Edge
Estreptavidina, conjugado Alexa Fluor™ 532
La estreptavidina Alexa Fluor™ 532 se compone de una proteína de unión de biotina (estreptavidina) unida por enlace covalente a una etiqueta fluorescente (tinte Alexa Fluor™). La estreptavidina tiene una afinidad muy alta por la biotina, y el conjugado de estreptavidina suele utilizarse junto con el conjugado de biotina para la detección específica de una serie de proteínas, motivos de proteínas, ácidos nucleicos y otras moléculas (p. ej., un anticuerpo primario biotinilado unido a una proteína diana se puede detectar con una estreptavidina marcada con fluorescencia). En muchos protocolos de detección se emplean estrategias similares a esta, entre los que se encuentran las inmunotransferencias, la citometría de flujo, la adquisición de imágenes y microscopía, y los ensayos de microplacas. Los conjugados de estreptavidina del tinte Alexa Fluor™ se suministran como un producto liofilizado de 1 mg o en volúmenes de 0,5 ml de una solución de 2 mg/ml.
Características importantes de los conjugados de estreptavidina Alexa Fluor™ 532:
  • El conjugado de estreptavidina Alexa Fluor™ 532 tiene una ex./em. máxima de ∼ (530/554)
  • Fluorescencia brillante y fotoestable
  • Alta solubilidad en soluciones acuosas
  • Disponibles en varios colores
  • Ideal para western blot, citometría de flujo, adquisición de imágenes y microscopia, ensayos en microplacas y mucho más
    Propiedades de los colorantes Alexa Fluor™
    Los colorantes Alexa Fluor™ son colorantes fluorescentes orgánicos desarrollados para un mejor rendimiento en la adquisición de imágenes y otros protocolos de etiquetado, y exhiben una fotoestabilidad y un brillo mejorados, así como una mayor solubilidad en soluciones acuosas. Estos colorantes, disponibles en una amplia gama de colores, son una buena elección para la mayoría de las aplicaciones de adquisición de imágenes.
    Bloqueo de la biotina endógena
    Las biotinas naturales pueden interferir con los sistemas de detección de biotina-estreptavidina. Para los experimentos con células fijadas y permeabilizadas, pruebe nuestro kit de bloqueo de biotina endógena para minimizar esta interferencia.
    Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Conjugado Alexa Fluor 532
    Cantidad 1 mg
    Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz.
    Condiciones de envío Temperatura ambiente
    Formulario Sólido
    Línea de productos Alexa Fluor
    Tipo de producto Conjugado de estreptavidina (fluorescente)
    Etiqueta o tinte Colorantes Alexa Fluor