Learn More
Molecular Probes™ Estreptavidina, conjugado Alexa Fluor™ 430
Descripción
Nuestro conjugado de estreptavidina Alexa Fluor 430 es una sonda fluorescente verde brillante (absorción/emisión máximas de ∼ 434/539 nm). La estreptavidina, una proteína de unión a la biotina no glicosilada con un punto isoeléctrico casi neutro, aparentemente presenta una unión menos inespecífica que la avidina.
Consulte una guía de selección para todos los conjugados de estreptavidina y avidina Alexa Fluor™.
Consulte una guía de selección para todos los conjugados de estreptavidina y avidina Alexa Fluor™.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo |
| Conjugado | Alexa Fluor 430 |
| Descripción | Estreptavidina Alexa Fluor™ 430, 1 mg, amarillo sólido, tipo colorante Alexa Fluor™ 430, 539 nm de longitud de onda de emisión, 434 nm de longitud de onda de excitación, método de detección de fluorescencia, para su uso con análisis de transferencia, citometría de flujo, aplicaciones histoquímicas, inmunoensayos |
| Método de detección | Fluorescencia |
| Para utilizar con (equipo) | Análisis de transferencia, citometría de flujo, aplicaciones histoquímicas, inmunoensayos |
| Formulación | Maciza |
| Incluye | 1 Vial de conjugado de estreptavidina Alexa Fluor™ 430 |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Para uso exclusivo en investigación (RUO) |
| Contenido y almacenamiento | De -5 °C a -30 °C |
| Mostrar más |