Learn More
Invitrogen™ Streptavidin, Alexa Fluor™ 405 conjugate
Descripción
Nuestro conjugado de estreptavidina Alexa Fluor 405 es una sonda brillante y fotoestable con características de excitación/emisión máximas de 402 y 421 nm. La estreptavidina es una proteína no glucosilada de unión de biotina que se aísla de bacterias y tiene un punto isoeléctrico casi neutro. Se utiliza ampliamente para detectar sondas biotinadas, porque se ha constatado que exhibe una unión menos inespecífica que la avidina, una proteína glucosilada de unión de biotina.
Consulte la guía de selección para todos los conjugados de estreptavidina y avidina Alexa Fluor™.
Consulte la guía de selección para todos los conjugados de estreptavidina y avidina Alexa Fluor™.
Especificaciones
Especificaciones
| Conjugado | Alexa Fluor 405 |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (equipo) | Citometría de flujo, inmunoensayos, aplicaciones histoquímicas, análisis de blot |
| Cantidad | 1 mg |
| Contenido y almacenamiento | Contiene un vial de estreptavidina, conjugado Alexa Fluor™ 405. Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz. |
| Excitación/emisión | 402/421 |
| Líneas láser del citómetro de flujo | 405 |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Formulario | Sólido |
| Línea de productos | Alexa Fluor |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?