Learn More
Invitrogen™ Estreptavidina agarosa, suspensión granulada sedimentada
Descripción
The streptavidin conjugated to 4% beaded crosslinked agarose can be used to isolate biotinylated proteins. Additionally, biotinylated antibodies can be bound to streptavidin agarose to generate affinity matrices for the large-scale isolation of antigens.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Estreptavidina agarosa, 5 ml, tipo de columna de afinidad, etiqueta de agarosa, suspensión, fase inmovilizada de estreptavidina, temperatura de almacenamiento de 2 a 8 °C, hielo húmedo |
| Tipo de producto | Agarosa estreptavidina |
| Cantidad | 5mL |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en refrigerador (de 2–8 °C). |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
| Formulario | Suspensión líquida |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayos y análisis de proteínas, aislamiento y purificación de proteínas |
| Matrix | Streptavidin Agarose |
| Tipo | Agarosa |
| Etiqueta o tinte | Agarosa |
| Mostrar más |