Learn More
Invitrogen™ Streptavidin, solid
Descrizione
- Una proteína de unión a biotina derivada bacteriológicamente que se ha constatado que exhibe menos unión inespecífica que la avidina.
- Se determina que la actividad de unión de la estreptavidina es > 11 unidades por mg de proteína.
- Una unidad de actividad de unión se define como la cantidad de proteína que une 1 µg de biotina (Green, N.M., Biochem. J., 89:599,1963)
- Almacenar a 4°C
Specifica
Specifica
| Conjugado | no conjugado |
| Cantidad | 5 mg |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar después de su recepción:≤-20 °C, desecado |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Formulario | Sólido |
| Tipo de producto | Conjugado de estreptavidina (fluorescente) |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?