Learn More
Invitrogen™ Estreptavidina
Código de producto. p-7180383
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Unit Size:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
10354073 5 mg cada uno
10394023 1 mg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10354073 Supplier Invitrogen™ Supplier No. 434302
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Una proteína de unión a biotina derivada bacteriológicamente que se ha constatado que exhibe menos unión inespecífica que la avidina.
  • Una proteína de unión a biotina derivada bacteriológicamente que se ha constatado que exhibe menos unión inespecífica que la avidina.
  • Se determina que la actividad de unión de la estreptavidina es > 11 unidades por mg de proteína.
  • Una unidad de actividad de unión se define como la cantidad de proteína que une 1 µg de biotina (Green, N.M., Biochem. J., 89:599,1963)
  • La estreptavidina se suministra en forma liofilizada en solución salina tamponada con fosfato de 10 mM, pH 7,4.
  • Reconstituir con 1 ml de agua destilada o desionizada
  • Almacenar a 4°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Conjugado no conjugado
Cantidad 5 mg
Contenido y almacenamiento la estreptavidina se suministra en forma liofilizada en solución salina tamponada con fosfato de 10 mM, pH 7,4. Reconstituir con 1 ml de agua destilada o desionizada. Almacenar a 4 °C.
Condiciones de envío Hielo húmedo
Formulario Liofilizado
Tipo de producto Conjugado de estreptavidina (fluorescente)