Learn More
Invitrogen™ Estreptavidina
Description
- Una proteína de unión a biotina derivada bacteriológicamente que se ha constatado que exhibe menos unión inespecífica que la avidina.
- Se determina que la actividad de unión de la estreptavidina es > 11 unidades por mg de proteína.
- Una unidad de actividad de unión se define como la cantidad de proteína que une 1 µg de biotina (Green, N.M., Biochem. J., 89:599,1963)
- La estreptavidina se suministra en forma liofilizada en solución salina tamponada con fosfato de 10 mM, pH 7,4.
- Reconstituir con 1 ml de agua destilada o desionizada
- Almacenar a 4°C
Specifications
Specifications
| Conjugado | no conjugado |
| Cantidad | 1 mg |
| Contenido y almacenamiento | la estreptavidina se suministra en forma liofilizada en solución salina tamponada con fosfato de 10 mM, pH 7,4. Reconstituir con 1 ml de agua destilada o desionizada. Almacenar a 4 °C. |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
| Formulario | Liofilizado |
| Tipo de producto | Conjugado de estreptavidina (fluorescente) |