Learn More
Sulfato de estreptina, TRC
Código de producto. 30422617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30422617 25 mg
30420506 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30422617 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS68735025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5469-74-9
Fórmula molecular C6H14N2O4 .H2O4S
Peso molecular (g/mol) 276.27
Sinónimo Streptamine, Sulfate (1:1) (8CI,9CI)
Nombre IUPAC (1R,3S,4R,6S)-4,6-diaminociclohexano-1,2,3,5-tetrol; Ácido sulfúrico
SMILES N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](N)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Streptamine Sulfate
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14N2O4.H2O4S/c7-1-3(9)2(8)5(11)6(12)4(1)10;1-5(2,3)4/h1-6,9-12H,7-8H2;(H2,1,2,3,4)/t1-,2+,3-,4+,5-,6-;
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.0627