Learn More
IBA Lifesciences Premezcla para la expansión de células T CD3/CD28 Streptamer™
Código de producto. 15633988 Tienda IBA Lifesciences Productos
Change view
Click to view available options
:
Capacidad: 480 μl
Código de producto.
15633988 Capacidad: 480 μl
1 options
Código de producto. 15633988 Proveedor IBA Lifesciences N.º de proveedor 68901000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La premezcla para la expansión de células T CD3/CD28 Streptamer™ se emplea para la activación/expansión celular específica de receptores de CD3 y CD28 reversibles usando la tecnología Streptamer™.
  • Para 1,6 × 107 células en total
  • El vial contiene CD3 Fab-Strep, CD28 Fab-Strep y el multímero Strep-Tactin™ para la expansión celular, premezclada y lista para su uso en un volumen total de 480 μL
  • Con este reactivo listo para su uso, se beneficiará de un rápido protocolo
  • Los multímeros se pueden eliminar de las células mediante la adición de D-Biotina
  • Suspendido en PBS estéril
  • El producto no está clasificado como peligroso según el (CE) número 1272/2008 [CLP]
  • La solución es estéril y no contiene ningún conservante
  • Manipule en condiciones estériles
Especificaciones
Capacidad (métrico) 480 μl
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) For stimulation of 1.6 x 107 cells