Learn More
IBA Lifesciences Kit para expansión de células T CD3/CD28 Streptamer™
Tienda IBA Lifesciences ProductosDescripción
- CD3 Fab-Strep para la expansión de células T y CD28 Fab-Strep para la expansión de células T deben almacenarse a una temperatura de – 90 a – 60 °C.
- El multímero Strep-Tactin™ para la expansión de células T debe almacenarse a una temperatura de2 a 8 °C.
- Ningún componente está clasificado como peligroso según el (CE) número 1272/2008 [CLP].
- El kit es idóneo para la estimulación de 1,6 × 107 células en total.
- Después de la mezcla de los reactivos individuales, produciendo así el complejo de activación, la mezcla es estable durante 3 meses a una temperatura de 2 a 8 °C sin perder su funcionalidad.
- Todos los componentes están esterilizados por filtración y no contienen ningún conservante.
- Manipule en condiciones estériles.
- Son complejos proteicos solubles no magnéticos generados por la multimerización de αCD3- y αCD28- Fab-Streps con un multímero de Strep-Tactina™
- Son reactivos completamente reversibles; es decir, se pueden eliminar de las células mediante la adición de biotina y, por lo tanto, el grado de estimulación/expansión puede controlarse con precisión.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 3 x 160 μl |
| Contenido del kit | Multímero 160 μL CD3 Fab-Strep, 160 μL CD28 Fab-Strep, 160 μL Strep-Tactin™ multimer |
| Cantidad | 3 x 160 μL |
| Para utilizar con (aplicación) | Expansión de células T de 1,6 x 107 células |