Learn More
IBA GmbH™ Strep-Tactin™XT Starter Kit
Código de producto. 15697028 Tienda IBA Lifesciences Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
1 set
15697028 1 kit 1 set
1 options
Código de producto. 15697028 Proveedor IBA GmbH™ N.º de proveedor 24998000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
IBA GmbH™ Strep-Tactin™XT Starter Kit is a comprehensive kit for Strep-tag protein purification and detection.
  • The Strep-Tactin™XT Starter Kit contains all essential reagents required for purification and detection of Strep-tagII™ and Twin-Strep-tag™ proteins.
  • The kit contains all reagents sufficient for 8 applications
  • 1x 1 mL Strep-Tactin™XT Superflow™ gravity flow column
  • Strep-Tactin™/ Strep-Tactin™XT Wash Buffer (1x Buffer W)
  • Strep-Tactin™XT Elution Buffer with Biotin for displacing the Twin-Strep-tag™ protein from the column (1x Buffer BXT)
  • Strep-Tactin™ horse radish peroxidase (HRP) conjugate for Western blot detection
Especificaciones
Contenido del kit Gravity flow column, wash buffer, elution buffer
Cantidad 1 kit