Descripción
Está disponible como conjugado con tintes fluorescentes (DY-488, DY-549, DY-649) para la detección rápida y dirigida de proteínas de fusión Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™ con etiqueta N-terminal o C-terminal o etiquetada de manera interna en aplicaciones como ELISA, FACS, inmunohistoquímica e inmunocitoquímica.
Los máximos de absorción/emisión de los colorantes fluorescentes son:
• DY-488: 493/518 nm
• DY-549: 550-560/575 nm
• DY-649: 655/676 nm
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 0,10 mL |
| Concentración | 0.5 mg/mL |
| Formulación | Strep-Tactin™XT conjugado con DY-649 |
| Contenido del kit | Solución en PBS; NaN3 al 0,01 %; 1 mg/ml de BSA |
| Contenido y almacenamiento | Sin diluir: 2 °C a 8 °C, proteger de la luz; Diluido: De -25 °C a -15 °C |
| Cantidad | 50 μg |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA, Western blotting, FACS, inmunofluorescencia |
| Objetivo | Strep-tag™II y Twin-Strep-tag™ |
| Tipo | Conjugado |
| Etiqueta o tinte | DY-649 |
Para uso exclusivo en investigación.