Learn More
IBA Lifesciences™ Strep-Tactin™ Microplaca recubierta con XT
Código de producto. 17812628 Tienda IBA Lifesciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17812628 Transparente cada uno
1 options
Código de producto. 17812628 Proveedor IBA Lifesciences™ N.º de proveedor 25101001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.30€
    77.00€ / paquete de 1
    Ahorro 14.30€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Microplaca de 96 pocillos lista para usar para aplicaciones de ensayo
Debido a la alta especificidad y afinidad (nM-pM) de la variante de estreptavidina Strep-Tactin™ XT, Strep-tag II o™ Twin-Strep-tag™ Las proteínas de fusión se pueden capturar de forma selectiva y estable incluso a partir de mezclas complejas. Las biomoléculas de interés se presentan a los socios que interactúan de manera uniforme, lo que da como resultado ensayos confiables y reproducibles.
  • Microplaca recubierta Strep-Tactin XT™ lista para usar (12 tiras de 8 pocillos) para ensayos de unión de ligandos, inmunoensayos, ensayos enzimáticos o ensayos de diagnóstico en condiciones de alto rendimiento.
  • El formato multipocillo de fase sólida es compatible con pipetas multicanal estándar y lectores de placas automatizados.
  • Twin-Strep-tag™ La capacidad de unión de la proteína de fusión determinada con fosfatasa alcalina bacteriana (97 kDa) es de 4 pmol para 200 μL volumen de incubación.
Especificaciones
Código de barras Sin código de barras
matriz, red, conjunto 12 x 8
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Transparente
Material Plástico
N.° de pocillos 96
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Strep-TactinXT
Forma del pocillo Base plana (pocillo F)
Para uso exclusivo en investigación.