Learn More
IBA Lifesciences™ Kit de acoplamiento Strep-Tactin™ XT BLI para el revestimiento de biosensores
Código de producto. 17580655 Tienda IBA Lifesciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17580655 1 kit 1 set
1 options
Código de producto. 17580655 Proveedor IBA Lifesciences™ N.º de proveedor 24380000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1040.00€
    825.00€ / 1 sets
    Ahorro 215.00€
    20% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
El kit de acoplamiento XT BLI se puede utilizar para el revestimiento de biosensores BLI para la captura reversible y el análisis de proteínas.
El kit de acoplamiento Strep-Tactin™ XT BLI está diseñado para la captura reversible y dirigida de proteínas de fusión Twin-Strep-tag™ para el análisis de interacción biomolecular mediante la interferometría de biocapa (BLI).La afinidad de pM de Strep-Tactin™ XT para las proteínas de fusión Twin-Strep-tag™ permite la captura específica incluso de muestras complejas, como sobrenadantes de cultivos.Los biosensores recubiertos se pueden regenerar fácilmente mediante la aplicación del tampón de regeneración suministrado sin perder el revestimiento Strep-Tactin™ XT, que permite varios usos.
  • Proporciona Strep-Tactin™ XT, tampón de inmovilización, etanolamina, EDC y s-NHS suficientes para el revestimiento de 96 biosensores (1 bandeja)
Especificaciones
Fuerza de enlace En rangos bajos de pM
Método de detección Tecnología de biodetección óptica
Para utilizar con (equipo) Sistemas de interferometría de biocapa (BLI)
Compatibilidad de alto rendimiento Sí
Cantidad 1 kit
Para utilizar con (aplicación) Análisis de interacciones biomoleculares
Tipo de ligando Strep-Tactin™ XT
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • strep-tactinXT BLI coupling kit for interaction analysis
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: tris, EDTA