Learn More
IBA Lifesciences Columna de agarosa TACS Strep-Tactin™
Código de producto. 17227750 Tienda IBA Lifesciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0.3 mL
1 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17227750 1 mL cada uno
17287590 0.3 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17227750 Proveedor IBA Lifesciences N.º de proveedor 66310001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.00€
    100.00€ / paquete de 1
    Ahorro 16.00€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Columna de flujo por gravedad adecuada para el aislamiento de células de afinidad de TRACELEESS y exosomas
  • Strep-Tactin™ TACS Las columnas de agarosa contienen macroperlas de agarosa recubiertas con la variante de estreptavidina. Strep-Tactin™ .
  • Un entrecruzamiento especial permite el uso de métodos de aislamiento y agotamiento celular.
  • Fueron desarrollados para la selección de células por afinidad sin trazas basada en columnas (Fab-TACS™/Nano-TACS™).
  • En este enfoque, los fragmentos Fab se fusionaron a un Twin-Strep-tag™ (Fab-Streps) o nanocuerpos (Nano-Streps) están unidos a Strep-Tactin™ en la matriz de agarosa.
  • Después de capturar específicamente las células, los Fab-/Nano-Streps se liberan de la Strep-Tactin™ Agarosa mediante adición de biotina.
  • De esta manera las células se eluyen y están listas para aplicaciones posteriores.
  • El mismo principio se aplica al aislamiento de exosomas (Fab-TACS™ para los exosomas).
  • Alternativamente, para los Fab-Streps/NanoStreps, es posible cargar columnas con anticuerpos destiobiotinilados o biotinilados de Twin-Strep-tag (unión irreversible).
  • Esto hace que Strep-Tactin™ TACS Las columnas de agarosa también son adecuadas para la selección negativa de células o para enfoques de agotamiento.
Especificaciones
Formulación Preempaquetado en tampón, pH 8: Tris-HCl 100 mM pH 8,0, EDTA 1 mM, NaCl 150 mM, 0,01 % de azida sódica
Tipo de soporte Agarosa entrecruzada
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento de células cromatográficas de afinidad o exosomas
Capacidad (métrico) 1 mL
Para uso exclusivo en investigación.