Learn More
IBA Lifesciences GmbH Cartucho Strep-Tactin™ Superflow™ de alta capacidad
Tienda IBA Lifesciences ProductosDescripción
El cartucho de alta capacidad IBA Lifesciences GmbH Strep-Tactin™ Superflow™ es una purificación fiable en un solo paso de proteínas de fusión Strep-tag™ con una pureza y una bioactividad inigualables.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cartucho de gran capacidad |
| Cantidad | 1 x 5 ml |
| Tipo de columna | High Capacity Cartridge |
Para uso exclusivo en investigación.