Learn More
IBA Lifesciences Conjugado Strep-Tactin™
Código de producto. 12698247 Tienda IBA Lifesciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Conjugado de AP
Conjugado de HRP
Tamaño de la unidad:
500 microlitros
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
12698247 Conjugado de HRP cada uno
12806516 Conjugado de AP 500 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12698247 Proveedor IBA Lifesciences N.º de proveedor 21502001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    223.00€
    165.00€ / paquete de 1
    Ahorro 58.00€
    26% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Strep-Tactin™ se conjuga con AP o HRP para la detección de proteínas de fusión de Strep-tag™II y Twin-Strep-tag™
  • La variante de estreptavidina Strep-Tactin™ Está disponible como conjugado con peroxidasa de rábano picante (HRP) o con fosfatasa alcalina (AP ) para la detección rápida y dirigida de Strep-tag II marcados en el extremo N, C o™ interno o Twin-Strep-tag™ proteínas de fusión transferidas a una membrana transferible o capturadas en una microplaca.
  • Ambos conjugados son adecuados para la reacción cromogénica, mientras que Strep-Tactin™ La HRP también se aplica en reacciones de quimioluminiscencia.
  • Dependiendo del organismo huésped, los extractos de proteínas pueden contener pequeñas cantidades de proteínas biotiniladas, por ejemplo, la proteína transportadora de carboxilo de biotina (BCCP, 22 kDa) de E. coli.
  • Se recomienda el tampón de bloqueo de biotina para bloquear dichas proteínas biotiniladas en transferencias Western antes de la detección de Strep-™ tag II o Twin-Strep-tag™ proteínas de fusión con Strep-Tactin™ HRP para evitar la detección de bandas falsas positivas.
  • Con este fin, el tampón bloqueante de biotina contiene la proteína de unión a la biotina tetramérica avidina, que une selectivamente las proteínas biotiniladas.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Tipo de producto Conjugado de HRP
Para uso exclusivo en investigación.