Learn More
IBA GmbH™ Strep-Tactin™ Chromeo 488 Conjugate
Código de producto. 15382006 Tienda IBA Lifesciences Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
15382006 50 μg 50 microgramos
1 options
Código de producto. 15382006 Proveedor IBA GmbH™ N.º de proveedor 21542050
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
IBA GmbH™ Strep-Tactin™ Chromeo 488 Conjugate is for detection of Strep-tag™ and Twin-Strep-tag™ fusion proteins.
  • For the detection of Strep-tag™ II and Twin-Strep-tag™ in Immunofluorescence, FACS and more
  • Contains Strep-Tactin™ conjugated to Chromeo 488
  • 1 x 50μg fluorescent conjugate
Especificaciones
Cantidad 50 μg
Volumen de muestra 50 μg