Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ XT 4Flow™ Cartucho de alta capacidad
Código de producto. 17285794 Tienda IBA Lifesciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 x 1 ml
1 x 5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17285794 1 x 1 ml cada uno
17295794 1 x 5 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17285794 Proveedor IBA Lifesciences N.º de proveedor 25027001
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Strep-Tactin™ XT 4Flow™ El cartucho de alta capacidad es un cartucho HPLC/FPLC para purificar Strep-tag II™ o Twin-Strep-tag™ proteínas de fusión
  • Strep-Tactin™ XT 4Flow™ Los cartuchos de alta capacidad contienen un 4% de agarosa acoplada con la variante de estreptavidina™ Strep-Tactin XT y son aplicables para la purificación de Strep-tag™ II o Twin-Strep-tag™ proteínas de fusión con dispositivos HPLC/FPLC como Äkta™ sistemas (Cytiva ).
  • Debido a la amplia compatibilidad de pH, excelente estabilidad de presión, excelente pureza del objetivo (> 95%) y con la más alta afinidad de unión, la resina se recomienda para todas las clases de proteínas, especialmente para proteínas poco abundantes o desafiantes.
  • La agarosa de baja concentración permite la fijación sencilla de proteínas más grandes a la fase estacionaria, lo que la hace especialmente adecuada para la purificación de objetivos de alto peso molecular.
  • En comparación con Strep-Tactin™ XT 4Flow™ , Strep-Tactin™ XT 4Flow™ La alta capacidad tiene una mayor densidad de Strep-Tactin XT™ inmovilizado, lo que conduce a un rendimiento dos veces mayor de proteína purificada.
  • Además, Strep-Tactin™ XT 4Flow™ permite la aplicación de agentes desnaturalizantes como la urea.
Especificaciones
Tipo de soporte Agarosa al 4 %, entrecruzada
Tamaño de partículas 50-150 μm
Cantidad 1 x 1 ml
Para utilizar con (aplicación) HPLC/FPLC
Objetivo Twin-Strep-Tag™ y Strep-tag™ II
Formato Cartucho preempaquetado
Para uso exclusivo en investigación.