Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ 4Flow™ Suspensión de alta capacidad del 50%
Código de producto. 30117603 Tienda IBA Lifesciences Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 mL
20 mL
50 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
20 ml
4 ml
50 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
30117603 20 mL 20 ml
30117602 4 mL 4 ml
30117610 50 mL 50 ml
30117606 1000 mL 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 30117603 Proveedor IBA Lifesciences N.º de proveedor 21250010
Strep-Tactin™ 4Flow™ Suspensión al 50% de alta capacidad para purificar Strep-tag II™ o Twin-Strep-tag™ proteínas de fusión
  • Strep-Tactin™ 4Flow™ La resina de alta capacidad está diseñada para la purificación de proteínas marcadas con estreptococos mediante cromatografía de afinidad.
  • El producto está optimizado para uso en columnas y es adecuado para HPLC/FPLC.
  • Recomendado para todas las clases de proteínas debido a la amplia compatibilidad de pH, excelente estabilidad de presión y excelente pureza del objetivo (> 95%) y alta afinidad de unión
  • Perlas de agarosa reticuladas al 4% acopladas a Strep-Tactin™ para la purificación sencilla de proteínas con Strep-tag™ II o un Twin-Strep-tag™
  • Elución dirigida: No se requieren pasos de titulación tediosos y son posibles múltiples ciclos de regeneración
  • Alternativa ideal para proteínas que son difíciles de eluir de Strep-Tactin™ XT 4Flow™ resinas
  • Las proteínas biotiniladas también se unen a Strep-Tactin™ 4Flow™ Alta capacidad y necesidad de bloquearse mediante BioLock
Especificaciones
Capacidad de unión resina de 20 mg/mL
Capacidad (métrico) 20 mL
Concentración Suspensión al 50 %
Descripción Agarosa al 4 %, entrecruzada
Tamaño de partículas 50-150 μm
Formulario Pulpa de resina
Cantidad 20 mL
Forma de proteína Proteína tetramérica
Objetivo Proteínas marcadas con Twin-Strep-tag™ ; Strep-tag™ II; reactividad cruzada: biotina
Tipo Resina a granel
Tipo de producto final Equipo de cromatografía de afinidad
Tipo de ligando Etiqueta de estreptococo gemelo™ ; Strep-tag™ II; reactividad cruzada: biotina
Fase estacionaria Agarosa
Suficiente para Resina suficiente para 10 veces 1 ml de columna de flujo por gravedad
Formato Frasco
Tipo de columna Suspensión