Learn More
Thermo Scientific™ Patrones de luz difusa
Código de producto. 11863764 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Patrón de luz difusa, KCl
Patrón de luz difusa, Nal
Wavelength Range:
De 190 nm a 210 nm
De 250 nm a 270 nm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Wavelength Range Tamaño de la unidad
11863764 Patrón de luz difusa, Nal De 250 nm a 270 nm cada uno
11873764 Patrón de luz difusa, KCl De 190 nm a 210 nm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11863764 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 9423UV95500E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1775.00€
    1619.89€ / paquete de 1
    Ahorro 155.11€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Los patrones trazables al NIST™ Thermo Scientific™ verifican la especificación de luz difusa del espectrofotómetro.
Cada patrón de luz difusa Thermo Scientific detiene la transmisión de luz por debajo de una longitud de onda específica. Por debajo de este valor de corte, todos los valores medidos se pueden atribuir a la luz difusa del instrumento. Un valor medido de luz difusa que no cumpla las especificaciones del instrumento puede indicar un problema con la lámpara del instrumento y podría generar errores en los análisis.
Los siguientes patrones están disponibles para las mediciones de luz difusa:
  • Cloruro de potasio, valor de corte a 200 nm
  • Yoduro sódico, valor de corte a 260 nm
  • Nitrato sódico, valor de corte a 390 nm
Los patrones de luz difusa se suministran en cubetas de cuarzo selladas permanentemente. Con cada patrón de luz difusa se entrega un blanco de agua correspondiente a cada patrón específico para realizar lecturas de blanco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Trazable al NIST
Tipo Patrón de luz difusa, Nal
Wavelength Range De 250 nm a 270 nm
Para utilizar con (equipo) Evolution 60S, 201, 220 260 Bio, 300, GENESYS 10S, BioMate 3S
Incluye Blanco y patrón Nal 10 g/l