Learn More
Cerillo™ Stratus Plate Reader
Código de producto. 17371819
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de longitud de onda:
496 nm
600 nm
650 nm
Personalizado
Envase:
1 unidad
4/paq
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de longitud de onda Envase Tamaño de la unidad
17371819 600 nm 1 unidad cada uno
17361819 496 nm 1 unidad cada uno
17321819 496 nm 4/paq cada uno
17331819 600 nm 4/paq cada uno
17381819 650 nm 1 unidad cada uno
17341819 650 nm 4/paq cada uno
17301829 Personalizado 1 unidad cada uno
17351819 Personalizado 4/paq cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 17371819 Proveedor Cerillo™ N.º de proveedor R2600
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
The Stratus is small enough to fit in the palm of your hand and allows for measurements in small spaces or restrictive environments, like anaerobic or microaerophilic chambers and incubators. Its uniquely simple interface and data storage allow it to be placed anywhere, with or without a computer.
The Stratus plate reader has new and improved capabilities to optimize flexibility for sample data collection in multiple standard plate formats to serve the wide-ranging needs of scientific researchers. The maximum allowable shaking speed is determined by the shaking radius of the shaking platform used, as well as the method of adapter attachment.
  • Available in standard 600 nm, 496 nm, 650 nm, or customized wavelength
  • Fits standard height 6-, 12-, 24-, and 96-well plates
  • Small footprint and stackable
  • No moving parts; minimal maintenance
  • Functional in a broad range of environments
  • Data is stored on a microSD card, no need for direct connection to a computer
  • Can be powered by a wall outlet, external battery pack, or computer
Especificaciones
Tipo de detector Digital Photosensor
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 14.4 x 13.0 x 6.8 cm
Temperatura de la incubadora 50°C
Fuente de luz Monochromatic Solid-State LEDs
Velocidad de medición 45 sec.
Tipos de placas 6, 12, 24, and 96-well Plates
Línea de productos Stratus
Reading Options Kinetic
Selección de longitud de onda Single Wavelength
Intervalo de absorbencia 0 to 3 OD
Tipo de software Software de PC
Exactitud <1% and 0.015 OD (0.000 to 2.000 OD)
Certificaciones/conformidad CE
Intervalo de concentración de CO2 0 to 25%
Requisitos eléctricos 500 mA USB Supply
Para utilizar con (aplicación) Absorbance based kinetic assays
Incluye microSD card, power adapter, USB cable
Linealidad <1% (0.000 to 2.000 OD)
Intervalo de concentración de O2 0 to 21%
Envase 1 unidad
Precisión <1% and 0.006 OD (0.000 to 2.000 OD)
Resolución 0.005 OD
Tensión 5 V
Garantía 2 Years
Intervalo de longitud de onda 600 nm