Learn More
Phenomenex™ Strata™-X-CW 96-Well Plates (Polymeric Weak Cation)
Código de producto. 31749169 Tienda Phenomenex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso del lecho:
10 mg
30 mg
60 mg
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso del lecho Tamaño de la unidad
31749169 30 mg paquete de 2
31748262 10 mg paquete de 2
31741603 60 mg paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 31749169 Proveedor Phenomenex™ N.º de proveedor 8ES035TGB
Ahorre hasta un 50 % en productos de Phenomenex
Usar código promocional 27955
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-10-2026
Capitalize on cleanliness without sacrificing recovery with Strata-X polymeric sorbents for solid phase extraction (SPE). These sorbents are available with unique selectivities developed to cover a diverse spectrum of analytes and to simplify the method development process.
  • Brand: Strata-X
  • Technique: SP
  • Separation Mode: Multi-Mode
  • Phase: X-CW, Weak Cation Mixed Mode
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Peso del lecho 30 mg
Para utilizar con (equipo) Vacuum Manifolds or Automated SPE Equipment
Tamaño de partículas 33 μm
Absorbente X-CW, Weak Cation Mixed Mode
Tipo 96-well Plate
Cantidad 2 Pk.