Learn More
Phenomenex™ Strata™ SI-1 Silica SPE Tube
Código de producto. 31748850 Tienda Phenomenex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso del lecho:
100 mg
200 mg
500 mg
550 mg
1 g
1000 mg
2 g
5 g
5000 mg
10 g
20 g
Volumen (métrico):
1 mL
1.5 mL
3 mL
3.5 mL
6 mL
6.5 mL
12 mL
20 mL
60 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 16
paquete de 20
paquete de 200
paquete de 30
paquete de 50
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso del lecho Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
31748850 500 mg 6.5 mL paquete de 200
31745134 100 mg 1 mL paquete de 100
31747443 100 mg 3 mL paquete de 50
31741965 200 mg 3 mL paquete de 50
31741444 500 mg 3 mL paquete de 50
31742774 550 mg 3.5 mL paquete de 50
31743913 550 mg 3 mL paquete de 200
31744478 500 mg 6 mL paquete de 30
31745794 500 mg 12 mL paquete de 20
31744687 1 g 6 mL paquete de 30
31746730 1000 mg 6 mL -
31747439 1000 mg 6.5 mL paquete de 200
31746433 1 g 12 mL paquete de 20
31742332 2 g 12 mL paquete de 20
31743910 5 g 20 mL paquete de 20
31741620 5000 mg 20 mL paquete de 20
31742986 10 g 60 mL paquete de 16
31744479 20 g 60 mL paquete de 16
31747253 100 mg 1.5 mL paquete de 100
31746180 500 mg 3.5 mL paquete de 50
31746285 1 g 6.5 mL paquete de 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Código de producto. 31748850 Proveedor Phenomenex™ N.º de proveedor 8BS012HCL
Ahorre hasta un 50 % en productos de Phenomenex
Usar código promocional 27955
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 28-10-2026
Strata SPE products are manufactured to bring you optimal quality, reproducibility, and performance. With over 20 years of experience, Strata SPE products provide clean extracts and high recoveries for a multitude of target analytes across diverse sample matrices.
  • Brand: Strata
  • Technique: SP
  • Separation Mode: Normal Phase
  • Phase: SI-1 Silica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Peso del lecho 500 mg
Para utilizar con (equipo) Vacuum Manifolds or Automated SPE Equipment
Tamaño de partículas 55 μm
Absorbente SI-1 Silica
Tipo Solid Phase Extraction Column
Volumen (métrico) 6.5 mL