Learn More
- Home
- Products
- Extracción en fase sólida
- Columnas para SPE
- Phenomenex™ Strata™ SI-1 Silica SPE Tube
Phenomenex™ Strata™ SI-1 Silica SPE Tube
Código de producto. 31743910 Tienda Phenomenex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso del lecho:
100 mg
200 mg
500 mg
550 mg
1 g
1000 mg
2 g
5 g
5000 mg
10 g
20 g
Volumen (métrico):
1 mL
1.5 mL
3 mL
3.5 mL
6 mL
6.5 mL
12 mL
20 mL
60 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 16
paquete de 20
paquete de 200
paquete de 30
paquete de 50
21 product options available for selection
| Código de producto. | Peso del lecho | Volumen (métrico) | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|
| 31743910 | 5 g | 20 mL | paquete de 20 |
| 31745134 | 100 mg | 1 mL | paquete de 100 |
| 31747443 | 100 mg | 3 mL | paquete de 50 |
| 31741965 | 200 mg | 3 mL | paquete de 50 |
| 31741444 | 500 mg | 3 mL | paquete de 50 |
| 31742774 | 550 mg | 3.5 mL | paquete de 50 |
| 31743913 | 550 mg | 3 mL | paquete de 200 |
| 31744478 | 500 mg | 6 mL | paquete de 30 |
| 31748850 | 500 mg | 6.5 mL | paquete de 200 |
| 31745794 | 500 mg | 12 mL | paquete de 20 |
| 31744687 | 1 g | 6 mL | paquete de 30 |
| 31746730 | 1000 mg | 6 mL | - |
| 31747439 | 1000 mg | 6.5 mL | paquete de 200 |
| 31746433 | 1 g | 12 mL | paquete de 20 |
| 31742332 | 2 g | 12 mL | paquete de 20 |
| 31741620 | 5000 mg | 20 mL | paquete de 20 |
| 31742986 | 10 g | 60 mL | paquete de 16 |
| 31744479 | 20 g | 60 mL | paquete de 16 |
| 31747253 | 100 mg | 1.5 mL | paquete de 100 |
| 31746180 | 500 mg | 3.5 mL | paquete de 50 |
| 31746285 | 1 g | 6.5 mL | paquete de 30 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
31743910
missing translation for 'mfr'
Phenomenex™
missing translation for 'supplierNo'
8BS012LEG
Ahorre hasta un 50 % en productos de Phenomenex
Usar código promocional 27955
Usar código promocional 27955
Debe Iniciar sesión o registrarse para comprar este artículo.
Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-10-2026
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Añadir a la cesta
145.50 EUR hasta el 2026-12-31
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27955" para aplicar la oferta.
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27955" para aplicar la oferta.
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Brand: Strata
- Technique: SP
- Separation Mode: Normal Phase
- Phase: SI-1 Silica
Especificaciones
Especificaciones
| Peso del lecho | 5 g |
| Para utilizar con (equipo) | Vacuum Manifolds or Automated SPE Equipment |
| Tamaño de partículas | 55 μm |
| Absorbente | SI-1 Silica |
| Tipo | Solid Phase Extraction Column |
| Volumen (métrico) | 20 mL |