Learn More
Phenomenex™ Strata™ PAH Specialty SPE Tube
Código de producto. 31747776 Tienda Phenomenex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso del lecho:
500 mg
750 mg
1.5 g
Volumen (métrico):
6 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso del lecho Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
31747776 750 mg 6 mL paquete de 30
31745322 1.5 g 6 mL paquete de 30
31742671 500 mg 6 mL paquete de 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 31747776 Proveedor Phenomenex™ N.º de proveedor 8BS130WCH
Ahorre hasta un 50 % en productos de Phenomenex
Usar código promocional 27955
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 08-10-2026
Strata SPE products are manufactured to bring you optimal quality, reproducibility, and performance. With over 20 years of experience, Strata SPE products provide clean extracts and high recoveries for a multitude of target analytes across diverse sample matrices.
  • Available retention mechanisms include reversed phase, ion exchange, normal phase and mixed mode
  • 24 phases and counting
  • Cleaner extracts and reproducible results
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Peso del lecho 750 mg
Para utilizar con (equipo) Vacuum Manifolds or Automated SPE Equipment
Tamaño de partículas 55 μm
Absorbente PAH
Tipo Solid Phase Extraction Column
Volumen (métrico) 6 mL