Learn More
Phenomenex™ Tubo SPE a base de sílice Strata™ C18-T
Código de producto. 31748349 Tienda Phenomenex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso del lecho:
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
10 g
Volumen (métrico):
1 mL
3 mL
6 mL
12 mL
60 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 16
paquete de 20
paquete de 30
paquete de 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso del lecho Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
31748349 1 g 12 mL paquete de 20
31741599 100 mg 1 mL paquete de 100
31747957 200 mg 3 mL paquete de 50
31745417 500 mg 3 mL paquete de 50
31742506 500 mg 6 mL paquete de 30
31744876 1 g 6 mL paquete de 30
31743834 10 g 60 mL paquete de 16
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 31748349 Proveedor Phenomenex™ N.º de proveedor 8BS004JDGT
Ahorre hasta un 50 % en productos de Phenomenex
Usar código promocional 27955
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Los productos Strata SPE se fabrican para ofrecerte la calidad, reproducibilidad y rendimiento óptimos. Con más de 20 años de experiencia, los productos Strata SPE proporcionan extractos limpios y altas recuperaciones para una multitud de analitos objetivo en diversas matrices muestrales.
  • Los mecanismos de retención disponibles incluyen fase inversa, intercambio iónico, fase normal y modo mixto
  • 24 fases y contando
  • Extractos más limpios y resultados reproducibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Peso del lecho 1 g
Para utilizar con (equipo) Colectores de vacío o equipos SPE automatizados
Tamaño de partículas 55 μm
Absorbente C18-T
Tipo Columnas de extracción en fase sólida
Volumen (métrico) 12 mL