Learn More
Phenomenex™ Columna SPE en línea de Strata™ C18-E
Código de producto. 31745408 Tienda Phenomenex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de partículas:
20 μm
50 μm
55 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de partículas Tamaño de la unidad
31745408 20 μm cada uno
31742121 55 μm cada uno
31743561 50 μm paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 31745408 Proveedor Phenomenex™ N.º de proveedor 00MS039B0CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Los productos Strata SPE se fabrican para ofrecerte la calidad, reproducibilidad y rendimiento óptimos. Con más de 20 años de experiencia, los productos Strata SPE proporcionan extractos limpios y altas recuperaciones para una multitud de analitos objetivo en diversas matrices muestrales.
  • Los mecanismos de retención disponibles incluyen fase inversa, intercambio iónico, fase normal y modo mixto
  • 24 fases y contando
  • Extractos más limpios y resultados reproducibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Colectores de vacío o equipos SPE automatizados
Tamaño de partículas 20 μm
Absorbente C18-E
Tipo Columnas de extracción en fase sólida