Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crisol de circonio de pared recta
Código de producto. 15403595
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
15mL
20 ml
25 ml
35 ml
55mL
75 mL
100 ml
250mL
500mL
1000mL
Diámetro exterior (métrico):
Exterior: 101mm
Exterior: 127mm
Exterior: 27mm
Exterior: 33mm
Exterior: 45mm
Exterior: 46mm
Exterior: 47mm
Exterior: 51mm
Exterior: 59mm
Exterior: 82mm
Altura (métrico):
18mm
22mm
29 mm
34mm
41mm
45mm
59mm
65mm
89mm
missing translation for 'unitSize'
cada uno
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro exterior (métrico) Altura (métrico) unitSize
15403595 10 ml Exterior: 27mm 34mm cada uno
15463595 15mL Exterior: 33mm 41mm cada uno
15423605 20 ml Exterior: 33mm 41mm cada uno
15483605 25 ml Exterior: 45mm 22mm cada uno
15403615 35 ml Exterior: 46mm 89mm cada uno
15463615 55mL Exterior: 46mm 22mm cada uno
15443625 1000mL Exterior: 127mm 65mm cada uno
15493625 100 ml Exterior: 59mm 18mm cada uno
15433635 55mL Exterior: 47mm 59mm cada uno
15463635 500mL Exterior: 101mm 22mm cada uno
15483635 250mL Exterior: 82mm 45mm cada uno
15493635 75 mL Exterior: 51mm 29 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 missing translation for 'options'
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15403595 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Chemicals missing translation for 'supplierNo' 035909.KT
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Pared recta
Material Circonio
Capacidad (métrico) 10 ml
Diámetro exterior (métrico) Exterior: 27mm
Altura (métrico) 34mm
Product Type Crisol de circonio
RU– Solo para uso en investigación