Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pared recta Inconel Crisol;Capuchón (ml), 45;Diámetro exterior (mm), 46;Profundidad (mm), 34
Código de producto. 15456155
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
15mL
20 ml
25 ml
55mL
75mL
100 mL
250mL
500mL
1000mL
Diámetro exterior (métrico):
Exterior: 101mm
Exterior: 127mm
Exterior: 21mm
Exterior: 27mm
Exterior: 33mm
Exterior: 45mm
Exterior: 46mm
Exterior: 47mm
Exterior: 51mm
Exterior: 59mm
Exterior: 82mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro exterior (métrico) unitSize
15456155 75mL Exterior: 51mm cada uno
15466135 5 ml Exterior: 21mm cada uno
15486135 10 ml Exterior: 27mm cada uno
15406145 15mL Exterior: 33mm cada uno
15426145 20 ml Exterior: 33mm cada uno
15446145 25 ml Exterior: 45mm cada uno
15476145 55mL Exterior: 46mm cada uno
15423625 1000mL Exterior: 127mm cada uno
15496145 100 mL Exterior: 59mm cada uno
15426155 55mL Exterior: 47mm cada uno
15473635 500mL Exterior: 101mm cada uno
15461437 250mL Exterior: 82mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 15456155 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 036099.KT
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Pared recta
Material Inconel
Capacidad (métrico) 75mL
Diámetro exterior (métrico) Exterior: 51mm
Product Type Crisol de Inconel
RU– Solo para uso en investigación