Learn More
BRAND™ Llave de paso con válvula de aguja recta
Código de producto. 10146461 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10146461 50 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10146461 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 82222
Fecha estimada de envoi: 01-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Carcasa de la válvula con punta de bureta Boro 3.3 de precisión. Husillo de válvula de PTFE intercambiable, tapón de polipropileno y dispositivo de retención.
  • Construcción Boro 3.3
  • Para el uso con buretas
  • Abertura de la válvula de 0 a 2,5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 ml
Para utilizar con (equipo) Bureta
Material Vidrio de borosilicato
N.° por paquete 1 unidad
Incluye Dispositivo de retención
Tipo Válvula de aguja