Learn More
Buerkle™ Tubo de succión recto para muestreador Buerkle™ ProfiSampler
Código de producto. 11892283
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
200 cm
220 cm
Color:
Negro
Transparente
Material:
Poliamida
Polietileno
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Color Material Tamaño de la unidad
11892283 200 cm Transparente Polietileno paquete de 10
11862303 220 cm Negro Poliamida paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11892283 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 53051022
En stock
Estos tubos desechables se pueden sumergir absolutamente verticalmente en el recipiente.
  • Fabricado en polietileno o plástico de poliamida
  • Tubos de polietileno utilizados para el muestreo general, tubos de poliamida utilizados para líquidos inflamables en la categoría de riesgo de VbF AI (conducción eléctrica)
  • Diámetro de 6 x 8 mm
  • No esterilizables en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tubo de succión
Material Polietileno
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Material de tubo Polietileno
Modelo Recto
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Para muestreo general
Peso (métrico) 0,8 kg
Diámetro exterior (métrico) 6 x 8 mm
Longitud (métrico) 200 cm