Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Cabezales antisalpicaduras conformes a Stutzer, rectos
Código de producto. 11953461
Cambiar vista
Click to view available options
Junta cónica estándar:
NS 14/23, NS 14/23
NS 29/32, NS 14/23
NS 29/32, NS 29/32
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Junta cónica estándar Tamaño de la unidad
11953461 NS 29/32, NS 14/23 cada uno
10588421 NS 14/23, NS 14/23 cada uno
10231071 NS 29/32, NS 29/32 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11953461 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 05035045
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00€
    77.05€ / paquete de 1
    Ahorro 43.95€
    36% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para la colocación en matraces de destilación para la separación de gotas. Los cabezales antisalpicaduras Lenz Laborglasinstrumente™, conforme a Stutzer, rectos, están fabricados con tubos de vidrio Duran™ duraderos.
  • Recto con toma y cono NS
  • Resistencia química y a la temperatura
  • Expansión térmica mínima
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Para la separación de gotas (colocación directa en matraces de destilación)
Tipo Cabezales antisalpicaduras rectos
Material Vidrio Duran
Junta cónica estándar NS 29/32, NS 14/23