Learn More
Gosselin™ Recipientes para muestras rectos con tapón rojo y etiqueta
Código de producto. 15418814
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
40 mL
60 mL
125 mL
180 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 264
paquete de 380
paquete de 700
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15418814 40 mL paquete de 1000
15418824 60 mL paquete de 700
15468834 125 mL paquete de 380
15478844 180 mL paquete de 264
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 15418814 Proveedor Gosselin™ N.º de proveedor TP30C032
Fecha estimada de envoi: 21-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Los recipientes rectos y viales para muestras de PP CORNING GOSSELIN™ se suministran en diferentes tamaños y cantidades, y están disponibles en formato estéril y no estéril.
  • Polipropileno (PP) transparente y resistente a roturas
  • Disponibles en diferentes tamaños y cantidades
  • Tapones de rosca codificados por colores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente para muestras
Closure Included Sí
Material Polipropileno
Forma Recto
Esterilidad Estéril
Capacidad (métrico) 40 mL
Color del tapón Rojo
Tipo de tapón Tapón de rosca
Color Transparente
Etiqueta Sin etiqueta
N.º por caja 1000/caja
N.° por paquete 100/bolsa