Learn More
Gosselin™ Recipientes para muestras rectos con tapón verde, estériles
Código de producto. 15448804
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
40 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15448804 40 mL paquete de 1000
1 options
Código de producto. 15448804 Proveedor Gosselin™ N.º de proveedor TP30C004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    216.00€
    123.03€ / paquete de 1000
    Ahorro 92.97€
    43% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-02-2027
Los recipientes rectos y viales para muestras de PP Corning™ Gosselin™ se suministran en diferentes tamaños y cantidades, y están disponibles en formato estéril y no estéril.
  • Polipropileno (PP) transparente y resistente a roturas
  • Disponibles en diferentes tamaños y cantidades
  • Tapones de rosca codificados por colores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente para muestras
Closure Included Sí
Material Polipropileno
Forma Recto
Esterilidad Estéril
Capacidad (métrico) 40 mL
Color del tapón Verde
Tipo de tapón Tapón de rosca
Color Transparente
Etiqueta Sin etiqueta
Cantidad 100/Bag, 1000/Cs.