Learn More
Gosselin™ Recipientes para muestras rectos con tapón verde
Código de producto. 15488804
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
40 mL
125 mL
180 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 264
paquete de 380
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15488804 40 mL paquete de 1000
15428834 125 mL paquete de 380
15448844 180 mL paquete de 264
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15488804 Proveedor Gosselin™ N.º de proveedor TP30C014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.00€
    108.29€ / paquete de 1000
    Ahorro 82.71€
    43% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Los recipientes rectos y viales para muestras de PP CORNING GOSSELIN™ se suministran en diferentes tamaños y cantidades, y están disponibles en formato estéril y no estéril.
  • Polipropileno (PP) transparente y resistente a roturas
  • Disponibles en diferentes tamaños y cantidades
  • Tapones de rosca codificados por colores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente para muestras
Closure Included Sí
Material Polipropileno
Forma Recto
Esterilidad No estéril
Capacidad (métrico) 40 mL
Color del tapón Verde
Tipo de tapón Tapón de rosca
Color Transparente
Etiqueta Sin etiqueta
Cantidad 100/Bag, 1000 Cs.