Learn More
Fisherbrand™ Tarros de paredes rectas con tapones de polipropileno blancos
Product Code. 16184567 Shop All Fisherbrand Electrochemistry Products
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
240 ml
480 ml
950 ml
Unit Size:
paquete de 24
paquete de 36
paquete de 48
paquete de 72
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacidad (métrico) Unit Size
16184567 480 ml paquete de 24
16194567 30 ml paquete de 72
16104577 60 ml paquete de 48
16134577 240 ml paquete de 36
16114577 950 ml paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 16184567
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28009
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Tarros de paredes rectas Fisherbrand™ con tapones blancos de polipropileno son ideales para almacenar muestras sólidas grandes y para la eliminación completa del contenido.
  • Construcción translúcida y duradera de polipropileno para facilitar la visualización de los contenidos
  • El cuello ancho y los lados rectos facilitan la adición y la eliminación completa del contenido
  • Ideal para almacenar y recoger muestras y suministros de laboratorio
  • El polipropileno ofrece una mayor tolerancia a la temperatura que el HDPE y una mayor claridad del contacto
  • Incluía la tapa de rosca de polipropileno blanco
Specifications
Capacidad (métrico) 480 ml
Color Natural
Diámetro exterior del cuello (métrico) 86 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 82 mm
Para utilizar con (aplicación) Muestras sólidas grandes y permite la eliminación completa de los contenidos
Incluye Tapón
Altura con tapón (métrico) 104 mm
Material Polipropileno
Cantidad 24
Esterilidad No estéril
Color del tapón Blanco
Acabado del cuello 89 a 400
Claridad Translúcido
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Ancha
Altura (métrico) 101 mm
Chemical Label Sin marcar
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 89 a 400 mm
Diámetro (métrico) 83 mm
Tipo de tapón Tapón
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 16 oz
Forma Forma redonda
Desechables Reutilizable
Tipo de producto Frasco de lados rectos