Learn More
Fisherbrand™ Tarros de paredes rectas con tapones de polipropileno blancos
Código de producto. 16114577 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
240 ml
480 ml
950 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 36
paquete de 48
paquete de 72
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
16114577 950 ml paquete de 24
16194567 30 ml paquete de 72
16104577 60 ml paquete de 48
16134577 240 ml paquete de 36
16184567 480 ml paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16114577
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tarros de paredes rectas Fisherbrand™ con tapones blancos de polipropileno son ideales para almacenar muestras sólidas grandes y para la eliminación completa del contenido.
  • Translúcidos y duraderos
  • Los tarros son ideales para almacenar y recoger muestras y laboratorio suministros de laboratorio
  • El cuello ancho y las paredes rectas facilitan la recuperación del contenido
  • El polipropileno ofrece mayor tolerancia a las altas temperaturas que el HDPE y. mayor claridad de contacto
  • El cuello ancho y las paredes rectas facilitan la recuperación del contenido
Especificaciones
Capacidad (métrico) 950 ml
Capacidad (imperial) 32 oz
Color Natural
Diámetro exterior del cuello (métrico) 116 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 113 mm
Para utilizar con (aplicación) Muestras sólidas grandes y permite la eliminación completa de los contenidos
Incluye Tapón
Altura con tapón (métrico) 100 mm
Material Polipropileno
Cantidad 24
Color del tapón Blanco
Acabado del cuello 120-400
Claridad Translúcido
Closure Included Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 97 mm
Tipo de producto Tarro de lados rectos
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 120-400 mm
Diámetro (métrico) 114 mm
Tipo de tapón Tapón