Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Llaves de paso con válvula de aguja recta
Código de producto. 10519791
Cambiar vista
Click to view available options
Calibre de tapón:
Entre 0 y 2,5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Calibre de tapón Tamaño de la unidad
10519791 Entre 0 y 2,5 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10519791 Proveedor Lenz Laborglasintrumente™ N.º de proveedor 02270002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.85€
    30.63€ / paquete de 1
    Ahorro 22.22€
    42% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Husillo de funcionamiento suave hecho de PTFE con dispositivo de retención para evitar el desenroscado completo
  • Calibre de la válvula: 0 - 2,5 mm
  • Tapón de rosca y dispositivo de retención hecho de PP
  • Temperatura de funcionamiento: De -20 C a +150 °C
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Calibre de tapón Entre 0 y 2,5 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE), Polipropileno
Temperatura (métrico) De -20 C a +150 °C
N.° por paquete 1
Incluye Tapón de rosca y dispositivo de retención
Plug Material Tubos DURAN™