Descripción
- Carcasa de la válvula con punta de bureta de vidrio borosilicatado 3.3 de precisión
- Husillo de válvula de PTFE intercambiable, tapón de PP y dispositivo de retención
- Abertura de la válvula de 0 a 2,5 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Llave de paso de aguja recta |
| Diámetro (métrico) | Entre 0 y 2,5 mm |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Para utilizar con (equipo) | Bureta de 2 a 10 ml |