Learn More
Karl Hecht™ Pipetas de goteo de extremo recto
Código de producto. 30130490
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud de aprox. 80 mm
Código de producto.
30130490 Longitud de aprox. 80 mm
1 options
Código de producto. 30130490 Proveedor Karl Hecht™ N.º de proveedor 42620010
Ahorre hasta un 60 % en la manipulación de líquidos
Usar código promocional 28028
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Para una dosificación precisa y calibrada con exactitud en el laboratorio.
  • Fabricado en vidrio transparente.
  • Acabado sólido
  • Sin tetina de goma
  • Longitud de aprox. 80 mm
  • Se proporcionan 50/paquete
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) Aprox. 7-8 milímetros
Material De vidrio
Para utilizar con (aplicación) Caída precisa
Incluye Extremo recto
Cantidad 50/Pk.
Longitud (métrico) 80 mm
Tipo Pipeta cuentagotas