Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Tubo de secado recto
Código de producto. 10519101
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10519101 150 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10519101 Proveedor Lenz Laborglasintrumente™ N.º de proveedor 05330013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.00€
    7.71€ / paquete de 1
    Ahorro 3.29€
    29% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Tubo de secado recto (tubos de cloruro de calcio)
  • Tubos de secado según conforme a DIN 12610
  • Con conexión de bola y manguera
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Longitud (métrico) 150 mm
Forma Recto
Material Vidrio borosilicatado (3.3)